Learn More
Metro™ Super Erecta™ Chrom-Gitterregal, Brite-Oberfläche
Gestalten Sie Ihre Lagereinheiten entsprechend den Ansprüchen Ihres Labors. Das Metro Super Erecta Chrom-Gitterregal mit Brite-Oberfläche ist leicht verstellbar und bietet mehrere Lagergestaltungen bei Verwendung mit Metro Super Erecta-Regalsystemen.
Marke: Metro™ 1842BR
Additional Details : Gewicht : 3.40000kg
Includes: Stifte und Keile aus Kunststoff.
Beschreibung
- Die offene Drahtausführung minimiert Staubansammlungen, ermöglicht einen freien Luftstrom und verbessert die Sichtbarkeit der gelagerten Artikel
- Kostengünstige Chromat-Beschichtung für trockene Umgebungen mit geringer Luftfeuchtigkeit
- Die Lackbeschichtung wirkt wie Chrom
Spezifikation
106,6 x 45,7 cm (42 x 18 Zoll) | |
18 Zoll | |
363 kg | |
Metro™ Super Erecta™ Regalsystem | |
Brite | |
Chrome |
Kunststoffhülsen und -keile | |
42 Zoll | |
45,7 cm | |
106,6 cm | |
800 lb. |