Learn More
Metro™ Super Erecta™ Chrom-Gitterregal, Brite-Oberfläche
Gestalten Sie Ihre Lagereinheiten entsprechend den Ansprüchen Ihres Labors. Das Metro Super Erecta Chrom-Gitterregal mit Brite-Oberfläche ist leicht verstellbar und bietet mehrere Lagergestaltungen bei Verwendung mit Metro Super Erecta-Regalsystemen.
Marke: Metro™ 1460BR
Additional Details : Gewicht : 5.02400kg
Includes: Stifte und Keile aus Kunststoff.
Beschreibung
- Die offene Drahtausführung minimiert Staubansammlungen, ermöglicht einen freien Luftstrom und verbessert die Sichtbarkeit der gelagerten Artikel
- Kostengünstige Chromat-Beschichtung für trockene Umgebungen mit geringer Luftfeuchtigkeit
- Die Lackbeschichtung wirkt wie Chrom
Spezifikation
152,4 x 35,5 cm (60 x 14 Zoll) | |
14 Zoll | |
272 kg | |
Metro™ Super Erecta™ Regalsystem | |
Brite | |
Chrome |
Kunststoffhülsen und -keile | |
60 Zoll | |
35,5 cm | |
152,4 cm | |
600 lb. |