Learn More
Keystone Cleanroom Products Hochleistungs-Sterilisationsfolien
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17892537 Alle ansehen Keystone Cleanroom Products Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (angloamerikanisch):
8 in.
9 in.
12 in.
15 in.
18 in.
20 in.
22 in.
24 in.
30 in.
36 in.
40 in.
45 in.
48 in.
54 in.
60 in.
72 in.
80 in.
90 in.
Breite (angloamerikanisch):
8 in.
9 in.
12 in.
15 in.
18 in.
20 in.
24 in.
30 in.
36 in.
40 in.
45 in.
48 in.
54 in.
60 in.
Packungsgröße:
125 Stück
25 Stück
50 Stück
500 Stück
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (angloamerikanisch) Breite (angloamerikanisch) unitSize
17892537 8 in. 8 in. 500 Stück
17882537 9 in. 9 in. 500 Stück
17802547 12 in. 9 in. 500 Stück
17812547 12 in. 12 in. 500 Stück
17842547 15 in. 15 in. 500 Stück
17822547 18 in. 18 in. 500 Stück
17852547 22 in. 18 in. 500 Stück
17832547 20 in. 20 in. 500 Stück
17872547 24 in. 24 in. 125 Stück
17862547 30 in. 30 in. 125 Stück
17882547 36 in. 36 in. 125 Stück
17892547 40 in. 40 in. 125 Stück
17802557 45 in. 45 in. 125 Stück
17812537 48 in. 45 in. 125 Stück
17852537 48 in. 48 in. 125 Stück
17832537 54 in. 54 in. 50 Stück
17862537 72 in. 54 in. 50 Stück
17842537 90 in. 54 in. 25 Stück
17872537 60 in. 60 in. 50 Stück
17812557 80 in. 60 in. 25 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Artikelnummer. 17892537 Lieferant Keystone Cleanroom Products Lieferanten-Nr. KCRP16000808
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Verpackungen bieten eine ausgezeichnete mikrobielle Barriere. Ideal für Anwendungen in der pharmazeutischen Produktion. Zur Verwendung in Sterilisationsverfahren mit Dampf, Ethylenoxid und Wasserstoffperoxid.
  • Hergestellt und verpackt in einem zertifizierten ISO8-Reinraum
  • 2-lagig
  • Sauber, keine Zellulose
  • Starkes, reißfestes 50 g/m²-Gewebe SMS Material
  • Ein umfangreiches Größensortiment bedeutet weniger Schneiden
  • Die hydrophobe Barriere lässt Sterilisationsgase durch, verhindert aber das Eindringen von Flüssigkeiten und Mikroorganismen.
  • Die Unterverpackung erfolgt in versiegelten, etikettierten Polybeuteln mit Chargennummer und Herstellungsdatum für vollständige Rückverfolgbarkeit.
  • Konformitätsbescheinigungen im Lieferumfang enthalten
  • Hergestellt in den USA
Sterilisation, Sterilisationsfolien, Sterilisationshüllen, autoklavierbare Packungen
Spezifikation
Flächengewicht 88 gsm
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität CoC
Verschlusstyp Keine
Farbe Dunkelblau
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Zur Verwendung mit (Anwendung) Dampfsterilisation
Material Nicht gewebter Stoff
Sterilität Nicht steril
Latexfrei Ja
Dicke (angloamerikanisch) 88 gsm
Länge (angloamerikanisch) 8 in.
Breite (angloamerikanisch) 8 in.
Produkttyp Sterilisationsverpackung (Hochleistung)
Länge (metrisch) 20.3 cm
Breite (metrisch) 20.3 cm
Dicke (metrisch) 88 gsm