Learn More
Keystone Cleanroom Products Hochleistungs-Sterilisationsfolien
Alle ansehen Keystone Cleanroom Products Produkte
Beschreibung
- Hergestellt und verpackt in einem zertifizierten ISO8-Reinraum
- 2-lagig
- Sauber, keine Zellulose
- Starkes, reißfestes 50 g/m²-Gewebe SMS Material
- Ein umfangreiches Größensortiment bedeutet weniger Schneiden
- Die hydrophobe Barriere lässt Sterilisationsgase durch, verhindert aber das Eindringen von Flüssigkeiten und Mikroorganismen.
- Die Unterverpackung erfolgt in versiegelten, etikettierten Polybeuteln mit Chargennummer und Herstellungsdatum für vollständige Rückverfolgbarkeit.
- Konformitätsbescheinigungen im Lieferumfang enthalten
- Hergestellt in den USA
Sterilisation, Sterilisationsfolien, Sterilisationshüllen, autoklavierbare Packungen
Spezifikation
Spezifikation
| Flächengewicht | 88 gsm |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Zertifizierung/Konformität | CoC |
| Verschlusstyp | Keine |
| Farbe | Dunkelblau |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Dampfsterilisation |
| Material | Nicht gewebter Stoff |
| Sterilität | Nicht steril |
| Latexfrei | Ja |
| Mehr anzeigen |