Learn More
Thermo Scientific™ Super Clean™ Filter für Gaskartuschen
Verbessern Sie die Gasqualität und optimieren Sie die GC-Analyse mit den anwenderfreundlichen Thermo Scientific™ Super Clean™ Gaskartuschen-Filtern.
Marke: Thermo Scientific™ 60180-825
Additional Details : Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
Stellen Sie mit den Thermo Scientific™ Super Clean™ Gaskassetten-Filtern ein hochreines Ausgangsgas (99,9999 % oder 6,0 Grad) für optimale GC-Arbeitsleistung sicher. Die Basisplatten können für individuelle Benutzeranforderungen konfiguriert werden, und es gibt keine Kontamination während des Kartuschenwechsels. Anwenderfreundliche und kostengünstige Super Clean Gaskartuschen-Filter ermöglichen einen schnellen Austausch ohne Hilfsmittel.
Zusätzliche Produktinformationen- Filter zur Entfernung von Sauerstoff, Feuchtigkeit oder Kohlenwasserstoffen erhältlich
- Kombifilter zum Entfernen von Sauerstoff und Feuchtigkeit oder Feuchtigkeit und Kohlenwasserstoffen
- Dreifachfilter zur Entfernung von Sauerstoff, Feuchtigkeit und Kohlenwasserstoffen
- TÜV geprüft
- Maximaler Druck 11 bar (160 psi)
- Maximaler Durchfluss 7 l/min
Spezifikation
He | |
Triple | |
Feuchtigkeit: Gelb bis klar; Sauerstoff: Grün nach Grau | |
Dreifachfilter – Indikator für Feuchtigkeit, Sauerstoff, Kohlenwasserstoffe – He vorkonditioniert für GC/MS |
1,8 g H2O, 500 ml O2, 7 g KW (als n-Butan) | |
Grundplatte nicht im Lieferumfang enthalten | |
GC/MS |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.