Learn More
Thermo Scientific™ Super Clean™ Basisplatte und Zubehör für Gas-Kartuschenfilter
Wählen Sie aus einer Reihe hochwertiger Basisplatten/Verteiler für Ihre Thermo Scientific™ Super Clean™ Kartuschenfilter.
Marke: Thermo Scientific™ 60180-816
Additional Details : Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
Verwenden Sie qualitativ hochwertige Basisplatten/Verteiler für Ihre Thermo Scientific™ Super Clean™ Kartuschenfilter. Eine Reihe von Basisplatten-Optionen ermöglicht die Konfiguration nach Ihren individuellen Anforderungen. Nadelventile verhindern die Gefahr einer Kontamination der Gasleitung beim Kartuschenwechsel. Die Basisplatten verfügen über ein einmaliges Installationsverfahren. Super Clean Kartuschenfilter sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Zusätzliche Produktinformationen- Verwendung mit Super Clean Kartuschenfiltern
- Filter nicht im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
N2 in LC/MS, H2O in H2-/Luftgeneratoren | |
Für Gas: Trägergas, Make-up-Gas und Brenngas | |
Grundplatte mit zwei Positionen, hoher Durchfluss |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.