Learn More
Invitrogen™ Super Bright Complete Staining Buffer, eBioscience
Super Bright Complete Staining Buffer, eBioscience, ist als Ergänzung zu Flow Cytometry Staining Buffer in Immunfluoreszenz-Färbeprotokollen von Zellen in Suspension konzipiert.
179.00 CHF - 898.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Durchflusszytometrie
Produktlinie eBioscience™
Produkttyp Färbepuffer
Versandbedingung Nasseis
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16349553
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
SB-4401-42
100 Tests
179.00 CHF
100 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
16359553
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
SB-4401-75
1000 Tests
898.00 CHF
1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Super Bright Complete Staining Buffer ist nur erforderlich, wenn mehr als ein polymerkonjugierter Antikörper in derselben Probe verwendet wird, um unspezifische Polymerinteraktionen zu verhindern, die dazu führen können, dass Daten unterkompensiert werden. Super Bright Complete Staining Buffer wird in einem praktischen 5 µl/Testformat geliefert und ist mit herkömmlichen Fluorochromen, Brilliant Violet Farbstoffen und Standard-Durchflusszytometrieprotokollen kompatibel.
Super Bright Complete Staining Buffer ist nicht mit Ultracomp eBeads-Mikrosphären kompatibel. Wenn Sie Ultracomp eBeads-Mikrosphären als Kompensationswerkzeug verwenden, sollte der Durchflusszytometrie-Färbepuffer ausschließlich für alle Verdünnungen und Waschvorgänge während der Färbung der Mikrosphären verwendet werden.
Super Bright Complete Staining Buffer ist ein vollständig kompatibler Ersatz für Super Bright Staining Buffer (Kat. Nr. SB-4400-42, SB-4400-75) und zeigt einen verringerten Hintergrund im 450/40-Kanal auf dem violetten Laser.
Super Bright Polymerfarbstoffe werden unter Lizenz von Becton, Dickinson und Company verkauft.
Spezifikation
Spezifikation
Durchflusszytometrie
eBioscience™
Färbepuffer
Nasseis
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ Super Bright Complete Staining Buffer, eBioscience