Learn More
Metro™ Super Adjustable Super Erecta™ Gitterregal – verchromt
Click to view available options
Breite (angloamerikanisch):
14 in.
18 in.
21 in.
24 in.
Länge (angloamerikanisch):
24 in.
30 in.
36 in.
42 in.
48 in.
54 Zoll
60 Zoll
72 in.
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Includes
Each shelf shipped with one pack of four nonconductive sleeve/wedges.
- Each shelf provides approximately 76% open area for increased light penetration and improved visibility of stored items.
- Can be loaded and unloaded easily from all sides.
- Hard, durable surface.
- Abrasion resistant.
- Ideal for dry, noncorrosive environments.
- Shelves adust in 1 in. increments with patented shelf-release corners.
- Shelf releases and wedges offer improved rigidity.
- Assembles quickly without tools; assembled units are nonconductive.
Bestellinformation
Pfosten separat erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Wire Shelf |
| Abmessungen (L x B) | 91,4 x 61 cm (36 x 24 Zoll) |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal zum Trocknen, nicht korrosive Umgebungen |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Metro™ Super Erecta™ verstellbares Regalsystem |
| Enthält | Vier nicht leitende Muffen/Keile |
| Länge (angloamerikanisch) | 36 in. |
| Länge (metrisch) | 91.4 cm |
| Breite (angloamerikanisch) | 24 in. |
| Breite (metrisch) | 61 cm |
| Material | Chrom |