Learn More
Metro™ Super Adjustable Super Erecta™ Gitterregal – verchromt
Artikelnummer. 11735669
Click to view available options
Breite (angloamerikanisch):
14 in.
18 in.
21 in.
24 in.
Länge (angloamerikanisch):
24 in.
30 in.
36 in.
42 in.
48 in.
54 Zoll
60 Zoll
72 in.
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11735669
Marke: Metro™ A1848NC
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes
Each shelf shipped with one pack of four nonconductive sleeve/wedges.
Richten Sie Ihr Lager entsprechend den Anforderungen Ihres Labors ein. Das einzigartige, offene Design des Super Adjustable Super Erecta Chrom-Gitterregals von Metro ermöglicht viele Konfigurationen und freie Luftzirkulation und minimiert Staubansammlungen.
  • Each shelf provides approximately 76% open area for increased light penetration and improved visibility of stored items.
  • Can be loaded and unloaded easily from all sides.
  • Hard, durable surface.
  • Abrasion resistant.
  • Ideal for dry, noncorrosive environments.
  • Shelves adust in 1 in. increments with patented shelf-release corners.
  • Shelf releases and wedges offer improved rigidity.
  • Assembles quickly without tools; assembled units are nonconductive.
Bestellinformation
Pfosten separat erhältlich.
Spezifikation
Produkttyp Wire Shelf
Abmessungen (L x B) 121,9 x 45,7 cm (48 x 18 Zoll)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal zum Trocknen, nicht korrosive Umgebungen
Zur Verwendung mit (Geräte) Metro™ Super Erecta™ verstellbares Regalsystem
Enthält Vier nicht leitende Muffen/Keile
Länge (angloamerikanisch) 48 in.
Länge (metrisch) 121.9 cm
Breite (angloamerikanisch) 18 in.
Breite (metrisch) 45.7 cm
Material Chrom