Learn More
Cellpath Supa Mega Tissue Processing Cassettes
Widely adopted in research and toxicology laboratories. CellPath Supa Mega Tissue Processing Cassettes are ideal for embedding and processing larger tissue samples of prostrate, brain, breast and eye.
121.44 CHF
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
30226233
|
Cellpath
EAG-0102-02A |
Weiß |
121.44 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Plastic hinged lid
- Rigid, durable
- Excellent writing surfaces
- Internal chamber is three times depth of the Supa Mega Slim and Supa Mega Mother Ship
- Available in a range of colors
Spezifikation
100/Pk. |