Learn More
CELLPATH SUPA MEGA SLIM KASSETTE - WEISS
Artikelnummer. 30226266
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Weiß
Packungsgröße:
100 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
30226266 Weiß 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30226266 Lieferant CELLPATH Lieferanten-Nr. EAN010202A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    136.40 CHF
    92.35 CHF / 100 Stück
    Sparen 44.05 CHF
    32% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der Supa Mega Slim findet breite Anwendung in klinischen, Forschungs- und toxikologischen Laboren. Die Innenkammer ist nur ein Drittel so tief wie die herkömmliche Supa Mega Cassette.
  • CAP in den USA2.3, durch Verringerung der Probendicke und Verkürzung der Bearbeitungszeit. Mit dem Slim kann der Guss in nur 20 Minuten bei -8 °C durchgeführt °werden.
  • Hauptvorteile:
  • Besserer Reagenzienfluss und verbesserte Bearbeitungszeiten
  • Der Guss kann bei -8 °C in 20 Minuten °erfolgen.
  • Beim Einbettungsprozess wird weniger Wachs verwendet.
  • Große Farbauswahl verfügbar
  • Spezielle Grundformen
Spezifikation
Farbe Weiß
Produkttyp Cassette