missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sulpirid EP Verunreinigung D, Mikromol™

Artikelnummer. 17901186
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17901186 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17901186 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0051.04
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.

Sulpirid EP Verunreinigung D
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 2-Methoxy-5-sulfamoylbenzoic acid
CAS 22117-85-7
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 2-Methoxy-5-sulfamoylbenzoic acid
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C8 H9 N O5 S
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym 2-Methoxy-5-sulphamoylbenzoic Acid, Sulpiride Imp. D (EP), Sulpiride Impurity D
InChI-Formel InChI=1S/C8H9NO5S/c1-14-7-3-2-5(15(9,12)13)4-6(7)8(10)11/h2-4H,1H3,(H,10,11)(H2,9,12,13)
SMILES COc1ccc(cc1C(=O)O)S(=O)(=O)N
IUPAC-Name 2-methoxy-5-sulfamoylbenzoesäure
Molekulargewicht (g/mol) 231.23
Menge 100 mg
Formelmasse 231,0201 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.