Learn More
Thermo Scientific Chemicals (±)-Sulpirid
Artikelnummer. 16534244 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16534244 100 g 100 Gramm
16514244 5 g 5 Gramm
16524244 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16534244 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 463481000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 15676-16-1 | C15H23N3O4S | 341.43 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15676-16-1
Summenformel C15H23N3O4S
Molekulargewicht (g/mol) 341.43
MDL-Nummer MFCD00055061
InChI-Schlüssel BGRJTUBHPOOWDU-UHFFFAOYNA-N
IUPAC-Name N-[(1-Ethylpyrrolidin-2-yl)methyl]-2-Methoxy-5-Sulfamoylbenzamid
SMILES CCN1CCCC1CNC(=O)C1=CC(=CC=C1OC)S(N)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (±)-Sulpiride
Schmelzpunkt 185.0°C
Menge 100 g
Formelmasse 341.43