Learn More
Schwefelsäure 0.5 M (1.0 N) analytische volumetrische Lösung (AVL), Reagecon Artikelnummer.: 11593012
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons
Schwefelsäure 0.5 M (1.0 N) analytische volumetrische Lösung (AVL), Reagecon
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11593012 Alle ansehen Reagecon Produkte
1 l
Click to view available options
:
1 l
Artikelnummer. 11593012
Marke: Reagecon SU20501
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Vollständig faktorisiertes, hochreines, stabiles, zertifiziertes Produkt, entwickelt und getestet für Säure-/Bastitrationen.
  • Titrant, Standardtitrant, Standardlösung, Standardlösung, Referenzstandard, Referenzmaterial
  • Akkurat, gleichbleibend, reproduzierbar und vollständig faktorisiert.
  • Mit diesem Produkt durchgeführte Titrationen weisen eine definierte Stöchiometrie auf, sind quantitativ, stellen schnell ein definitives Gleichgewicht her und liefern eindeutige Ergebnisse.
  • Die Stabilität dieses Produktes ist (sowohl geöffnet als auch ungeöffnet) für die Dauer der Haltbarkeit nachgewiesen.
  • Zertifiziert nach der ISO 17025-akkreditierten Testmethode von Reagecon’ (INAB Ref: 264T)
  • Zertifiziert für eine Spezifikation von ± 0.1 %.
  • Bei dem Produkt handelt es sich um ein Reagenz bekannter Konzentration, das aus einer Bürette oder einem anderen Dispensiergerät so lange in eine Probe (Analyt) gegeben wird, bis eine Reaktion zwischen den beiden Flüssigkeiten als „abgeschlossen“ beurteilt wird.
  • Kann für manuelle Titrationen oder automatische Titrationen verwendet werden, um die Endpunkte durch Erkennung einer der verschiedenen Eigenschaften zu bestimmen.
  • Säure/Basentitrationen, auch Neutralisationstitrationen genannt, werden verwendet, um die Menge an Säure bzw. Base in einer Probe oder die Substanz zu bestimmen, die in eine Säure/Base umgewandelt werden kann.
Spezifikation
Konzentration 0.5 M (1.0 N)
Verpackung Flasche aus HDPE GL45
Menge 1 l
Physikalische Form Flüssig
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerSU20524J1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/05/2025 ArtikelnummerSU20501
ChargennummerSU20524A1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/08/2024 ArtikelnummerSU20501
ChargennummerS20524G1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/07/2024 ArtikelnummerSU20501
ChargennummerSU20523F1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/07/2024 ArtikelnummerSU20501
ChargennummerSU20523F1 (1) Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/03/2024 ArtikelnummerSU20501
compliance-icons
Produktidentifikator
  • SULPHURIC ACID 1.0N (0.5M)
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: sulphuric acid
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Schwefelsäure 0.5 M (1.0 N) analytische volumetrische Lösung (AVL), Reagecon >