Learn More
Schwefelsäure 0.05 M gemäß dem Europäischen Arzneibuch (EP), Reagecon
Alle ansehen Reagecon Produkte
Click to view available options
Menge:
1 l
Packungsgröße:
1 Liter
Description
- Referenzstandard nach Europäischem Arzneibuch (Ph. Eur.), Referenzmaterial nach Europäischem Arzneibuch (Ph. Eur.)
- Akkurat, gleichbleibend, reproduzierbar und vollständig faktorisiert.
- Mit diesem Produkt durchgeführte Titrationen weisen eine definierte Stöchiometrie auf, sind quantitativ, stellen schnell ein definitives Gleichgewicht her und liefern eindeutige Ergebnisse.
- Die Stabilität dieses Produktes ist (sowohl geöffnet als auch ungeöffnet) für die Dauer der Haltbarkeit nachgewiesen.
- Zertifiziert für eine Spezifikation von ± 0.2 %.
- Zertifiziert nach der ISO 17025-akkreditierten Testmethode von Reagecon (INAB Ref: 264T)
- Bei dem Produkt handelt es sich um ein Reagenz bekannter Konzentration, das aus einer Bürette oder einem anderen Dispensiergerät so lange in eine Probe (Analyt) gegeben wird, bis eine Reaktion zwischen den beiden Flüssigkeiten als „abgeschlossen“ beurteilt wird.
- Kann für manuelle Titrationen oder automatische Titrationen verwendet werden, um die Endpunkte durch Detektion zu bestimmen, wie in zahlreichen Ph. Eur.-Monographien beschrieben.
- NIST-konform.
Specifications
Specifications
| Beschreibung | Genauigkeit ± 0.2 % |
| Verpackung | HDPE-Flasche GL45 |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Konzentration | 0.05 M |
| Verfahren | Titration und EP-Monographien, EP Monographs |
| Menge | 1 l |