Learn More
Schwefellösung für ICP/MS 100 mg/l H2O-Matrix, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12987293 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
12987293 100 ml 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12987293 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. S 449 100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    65.85 CHF
    48.20 CHF / 100 Milliliter
    Sparen 17.65 CHF
    26% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025- -konform ist und Vorschriften des ISO 34-Leitfadens einhält.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Schwefel
Verpackung Flasche
CAS 7704-34-9
Summenformel S
Konzentration 100 mg/l
MDL-Nummer MFCD00085316
InChI-Schlüssel NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
SMILES [S]
IUPAC-Name Schwefel
Solvent or Matrix Wasser
Molekulargewicht (g/mol) 32.06
PubChem CID 5362487
Menge 100 ml
ChEBI CHEBI:26833