Learn More
Schwefellösung für ICP 10 g/l H2O-Matrix, Fisher Chemical™
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
100 ml
250 ml
500 ml
Verpackung:
Flasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
250 Milliliter
Spezifikation
Spezifikation
| Verpackung | Flasche |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | S |
| Konzentration | 10±0.02 g/l |
| Typ | Standards für die Massenspektrometrie |
| Element | S |
| Solvent or Matrix | Water |
| Menge | 500 ml |