Learn More
Sulfitlösung für die Ionenchromatographie 1 g/l H2O-Matrix, Fisher Chemical™
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Cantidad:
100 ml
250 ml
500 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
250 Milliliter
500 Milliliter
Spezifikation
Spezifikation
Nombre del producto químico o material | Sulfit |
Envase | Glasflasche |
Forma física | Flüssig |
Concentración | 1 g/l |
Tipo | Standardlösung für die Ionenchromatographie mit einer Komponente |
Solvent or Matrix | H2O |
Cantidad | 250 ml |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sulfitlösung für die Ionenchromatographie 1 g/l H2O-Matrix, Fisher Chemical™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur