Learn More
Macherey-Nagel™ Testpapier für qualitative Nachweise, Sulfide
Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Farbanzeige:
Weiß nach braun/schwarz
Packungsgröße:
1 Rollen
Beschreibung
- Qualitativ
- Sicherer als gefährliches und toxisches Bleiacetat-Papier
- Sulfid-Ionen sowie Schwefelwasserstoff ergeben positive Reaktionen.
Spezifikation
Spezifikation
| Farbanzeige | Weiß nach braun/schwarz |
| Format | Spule |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Bestimmung von Schwefelwasserstoff |
| Menge | Je 1 |
| Typ | Qualitätstestpapier |
| Länge (metrisch) | 5000 mm |
| Breite (metrisch) | 7 mm |