missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Sulfatlösung für Ionenchromatographie, 1 g/l, H2O-Matrix, Fisher Chemical™ Artikelnummer.: 12922205
Verfügbar ab: 26-08-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen

Sulfatlösung für Ionenchromatographie, 1 g/l, H2O-Matrix, Fisher Chemical™
BIOPHARMA

Artikelnummer. p-8014491 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
100 ml, 100 Milliliter
Click to view available options
Menge:
100 ml
250 ml
500 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 12922205

Marke: Fisher Chemical A 045 100

Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 26-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO 9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025 konform ist und Vorschriften des ISO-Leitfadens 34 einhält.

Spezifikation

Lösung enthält H2O
Konzentration 1 g/l
Menge 100 ml

Zertifikate

Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.

5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer1134036 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/07/2025 ArtikelnummerA 045 100
Chargennummer1112130 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/05/2025 ArtikelnummerA 045 100
Chargennummer1110369 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/04/2025 ArtikelnummerA 045 100
Chargennummer1091696 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/03/2025 ArtikelnummerA 045 100
Chargennummer1063911 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/03/2025 ArtikelnummerA 045 100
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Sulfatlösung für Ionenchromatographie, 1 g/l, H2O-Matrix, Fisher Chemical™ >

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt