missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sulisobenzon, TRC

Artikelnummer. 30137352
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30137352 5 g 5 Gramm
30007983 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30137352 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS7894705G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 4065-45-6
Summenformel C14 H12 O6 S
Molekulargewicht (g/mol) 308.31
Synonym 1-Phenol-4-sulfonic acid, 2-benzoyl-5-methoxy- (6CI), 5-Benzoyl-4-hydroxy-2-methoxybenzenesulfonic acid, 2-Hydroxy-4-methoxy-5-sulfobenzophenone, 2-Hydroxy-4-methoxybenzophenone-5-sulfonic acid, 2-Methoxy-4-hydroxy-5-benzoylbenzenesulfonic acid, 3-Benzoyl-4-hydroxy-6-methoxybenzenesulfonic acid, Benzophenone 4, Escalol 577, MS 40, NSC 60584, Seesorb 101S, Spectra-Sorb UV 284, Sulisobenzone, Sungard, Syntase 230, UV 284, Uval, Uvasorb S 5, Uvinul D 5030, Uvinul MS 40, Viosorb 111
IUPAC-Name 5-Benzoyl-4-Hydroxy-2-Methoxybenzensulfonsäure
SMILES COc1cc(O)c(cc1S(=O)(=O)O)C(=O)c2ccccc2

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 5-Benzoyl-4-hydroxy-2-methoxybenzenesulfonic acid
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C14H12O6S/c1-20-12-8-11(15)10(7-13(12)21(17,18)19)14(16)9-5-3-2-4-6-9/h2-8,15H,1H3,(H,17,18,19)
Formelmasse 308.0355
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.