Learn More
Schwefelsäurelösung 0,1 M (0,2N), gebrauchsfertige NIST-Standardlösung, für volumetrische Analysen, Fisher Chemical™
Artikelnummer. p-7073235 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
1 l
2,5 l
Gehäuse 10L
Gehäuse 25L
Verpackung:
Beutel in Karton
Kunststoffbehälter
Plastikflasche aus HDPE
Packungsgröße:
1 Liter
10 Liter
2.50 Liter
25 Liter
Artikelnummer. 10723611
Marke: Fisher Chemical J/8450/15
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Schwefelsäurelösung 0,1 M (0,2N), gebrauchsfertige NIST-Standardlösung für volumetrische Analysen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7664-93-9
Summenformel H2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 98.07
MDL-Nummer MFCD00064589
InChI-Schlüssel QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Synonym oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
IUPAC-Name Schwefelsäure
SMILES OS(O)(=O)=O
Spezifikation
Farbe Farblos
Siedepunkt 100 °C
Verpackung Plastikflasche aus HDPE
Dampfdruck 1 mmHg bei 20 °C.
Menge 1 l
Physikalische Form Flüssig