Learn More
Schwefelsäurelösung, volumetrisch, Reag. Ph. Eur., 0.05 M H2SO4 (0.1 N), Honeywell Fluka™
Click to view available options
Menge:
6 x 1 l
Beschreibung
Die hochwertigen Titrationsprodukte von Honeywell decken den gesamten Arbeitsablauf der Titration ab und umfassen:
- Lösungen für die volumetrische Titration (Säuren, Basen oder Salze)
- Puffer sind als Konzentrate oder gebrauchsfertig erhältlich
- Reagenzien für die Komplexometrie:
- Aminopolycarbonsäuren (EDTA/NTA-Analoga)
- Maskierungsmittel
- Indikatoren für volumetrische und komplexometrische Titrationen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Schwefelsäurelösung |
Namenshinweis | Volumetrisch, Reag. Ph. Eur., 0.05 M H2SO4 (0.1 N) |
Siedepunkt | 100 °C |
CAS Min. % | ≥99.0000%, ≥0.1000% |
Konzentration | 0.05 M H2SO4 (0.1 N) |
CAS Max. % | ≥99.0000%, <1.0000% |
Dichte | 1.010 g/cm3 |
Verpackung | Poly-Flasche |
Menge | 6 x 1 l |
Strukturformel | HOOCCOOH |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Sulfuric acid solution
- Achtung
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- MIXTURE LIST-Enthält: sulphuric acid