Learn More
Schwefelsäure (Optima™), Fisher Chemical
Catalog Number p-20549
Click to view available options
Menge:
250 ml
500 ml
1 l
Verpackung:
FEP-Flasche
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
7664-93-9
H2O4S
98.07
MFCD00064589
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
1118
CHEBI:26836
Schwefelsäure
OS(O)(=O)=O
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
7664-93-9
H2O4S
98.07
MFCD00064589
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
1118
CHEBI:26836
Schwefelsäure
OS(O)(=O)=O
  • Jeder Flasche liegt ein Chargenanalysenzertifikat bei.
  • Ideal für die Analyse mit ICP-MS und hochauflösender ICP-MS.
  • Bewertet für 65 Metalle bei niedrigen ppt-Konzentrationen.
  • Hergestellt, gereinigt und in einem Reinraum der Klasse 1000 verpackt.
  • Verpackt in speziell gereinigtem Teflon-FEP für PFA-Flaschen zur Gewährleistung der Produktintegrität und um das Auslaugen von Metall aus Glasflaschen zu vermeiden.
  • Drei Jahre Haltbarkeit ab Herstellungsdatum; erhältlich auf COA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Sulfuric Acid
pH 0,3
Farbe Farblos bis braun
Schmelzpunkt 10 °C
Siedepunkt 290 °C
Dichte 1,84g/cm³
Verpackung FEP-Flasche
Dampfdruck <0,001 mmHg bei 20 °C
Analysenzertifikat Jeder Flasche liegt ein Chargenanalysenzertifikat bei.
Menge 250 ml
Physikalische Form Flüssig
UN-Nummer 1830
Merck Index 15, 9104
Formelmasse 98.07
Güte OPTIMA™
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.