Learn More
Schwefelsäure min. 95 % d=1.83, zertifiziertes AR, für die Analyse, Fisher Chemical
47.20 CHF gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21741" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
77.80 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23271" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21741" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
77.80 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23271" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 l
2,5 l
2,5 l
Gehäuse 25L
Verpackung:
HDPE-Kunststoffflasche
Kunststoffbehälter
Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Beschreibung
H2O4S, CAS-Nummer 7664-93-9, Elektrolytsäure, Acidum sulfuricum, Batteriesäure, Dihydrogensulfat, Schwefelsäure, Vitriolöl, Acidsulfurique, Mattling Acid, Vitriolbraunöl, Tauchsäure, 2,5 l, 290 Grad C, CHEBI:26836, Farblos, 98.07g/mol, QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N, Schwefelsäure
Spezifikation
pH | 1 |
Farbe | Farblos |
Schmelzpunkt | 10 °C |
Siedepunkt | 290 °C |
Verpackung | HDPE-Kunststoffflasche |
Dampfdruck | 1 mmHg 146 |
Menge | 1 l |
Viskosität | 21 mPa bei 25 °C |
Physikalische Form | Flüssig |
Formelmasse | 98.07g/mol |