Learn More
Schwefelsäure, 95–97 %, Multicompendial, Chem-Lab
Catalog Number 13228283
Click to view available options
Menge:
1 l
Verpackung:
GVB
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Sehr reine Schwefelsäure für den Laboreinsatz. Erfüllt die ISO-, Ph. Eur. Spezifikationen für die Spurenanalyse.
Chemischer Name oder Material Sulfuric acid
CAS 7664-93-9
Dichte 1,84g/mL
Verpackung GVB
Reduzierende Substanzen 0,0002%
Glührückstand <0,0005 % (bei 650 °C)
Menge 1 l
Summenformel H2O4S
MDL-Nummer MFCD00064589
UN-Nummer UN1830
Synonym oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
InChI-Schlüssel QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
SMILES OS(O)(=O)=O
IUPAC-Name sulfuric acid
Molekulargewicht (g/mol) 98.07
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
Formelmasse 98.08g/mol
Reinheit (%) 95 to 97%