Learn More
Schwefelsäure, 72 % (w/w), Ricca Chemical
Artikelnummer. 31751151
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
4 L
Verpackung:
Natural Poly Bottle
Safety-coated Glass Bottle
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
4 Liter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
31751151 1 L Natural Poly Bottle 1 Liter
31751046 2.5 L Safety-coated Glass Bottle 2.50 Liter
31749651 4 L Natural Poly Bottle 4 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 31751151 Lieferant Ricca Chemical Company Lieferanten-Nr. R81916001A
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Chemische Identifikatoren
CAS 7664-93-9 , 7732-18-5
Summenformel H2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 98.07
MDL-Nummer MFCD00064589
InChI-Schlüssel QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Synonym oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
IUPAC-Name sulfuric acid
SMILES OS(O)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sulfuric Acid
Farbe Colorless
CAS Min. % 71.0, 27.0
Konzentration 72% (w/w)
CAS Max. % 73.0, 29.0
Verpackung Natural Poly Bottle
Lösungsmittel oder Matrix wässerige Lösung
Menge 1 L
Physikalische Form Liquid
Reinheit (%) 72% W/W
Güte Laboratory