Learn More
Sulfuric Acid, 7.5M, Chem Lab™
Spezifikation
Spezifikation
| Aussehen | Colorless |
| pH | <1 |
| Material | Sulfuric acid 7.5 mol/L |
| Konzentration | 735.6g H2SO4/l H2O = 15 N (±0.03/20°C) |
| Dichte | 1.42g/mL |
| Geruch | Odorless |
| Menge | 1 L |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in Water |