Learn More
Schwefelsäure, 1 M, Chem-Lab
Artikelnummer. 11963004
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 l
Verpackung:
Polyethylen
Packungsgröße:
1 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
11963004 1 l Polyethylen 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11963004 Lieferant Chem-Lab Lieferanten-Nr. CL0526581000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    45.00 CHF
    16.76 CHF / 1 Liter
    Sparen 28.24 CHF
    62% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ideal für Titrationen und TMAR-Siliziumbestimmungen. Schwefelsäure,1 M, Chem-Lab ist eine verdünnte Lösung aus 98.08 g H.2SO4 Pro Liter Wasser für die volumetrische Analyse und andere Laboranwendungen.
Schwefelsäure ist eine stark korrosive, starke Mineralsäure, die je nach Konzentration unterschiedliche Eigenschaften aufweist. Sie ist eine stechend-ätherische, farblose bis leicht gelbliche viskose Flüssigkeit. Schwefelsäure ist eine hygroskopische diprotische Säure. Konzentrierte Schwefelsäure wirkt stark dehydrierend und oxidierend. Verdünnte Schwefelsäure ist ein guter Elektrolyt.
Spezifikation
pH <2
Farbe Farblos
CAS 7664-93-9, 7732-18-5
Material 98.08 g H2SO4 pro 1 l H2O
Schmelzpunkt 0 °C
Siedepunkt 100 °C
Konzentration 1 mol/l
Dichte 1.08 g/ml
Geruch Geruchsneutral
Verpackung Polyethylen
Normalität 2 N (±0.004, 20 °C)
Menge 1 l
Summenformel H2O4S
Viskosität 1.14 cSt
Physikalische Form Flüssig
MDL-Nummer MFCD00064589
Synonym Öl aus Vitriol, Schwefelsäure, Dihydrogensulfat, Mattling-Säure, Batteriesäure, Tauchsäure, Elektrolytsäure, Braunes Vitriolöl, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
Löslichkeitsinformationen Wasserlöslich
InChI-Schlüssel QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
SMILES OS(O)(=O)=O
IUPAC-Name Schwefelsäure
Molekulargewicht (g/mol) 98.07
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
Formelmasse 98.08 mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Schwefelsäure 1 mol/l
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P311-BEI Exposition oder falls betroffen: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt/ anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: sulphuric acid