Learn More
Schwefelsäure, 0,05 M, Chem-Lab
Artikelnummer. 11933293
Click to view available options
Menge:
1 L
Verpackung:
Polyethylen
Packungsgröße:
1 Liter
Artikelnummer. 11933293
Marke: Chem-Lab CL0526121000
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Ideal für Titrationen inLaboranwendungen. Schwefelsäure, 0,05 M, Chem Lab, ist eine Lösung von 4,905 g H2SO4 pro Liter Wasser. Gemäß ASTM D-3228-Normen hergestellt.
Schwefelsäure ist eine stark korrosive, starke Mineralsäure, die je nach Konzentration unterschiedliche Eigenschaften aufweist. Sie ist eine stechend-ätherische, farblose bis leicht gelbliche viskose Flüssigkeit. Schwefelsäure ist eine hygroskopische diprotische Säure. Konzentrierte Schwefelsäure wirkt stark dehydrierend und oxidierend. Verdünnte Schwefelsäure ist ein guter Elektrolyt.
Spezifikation
pH <2
Farbe Farblos
CAS 7664-93-9, 7732-18-5
Material 4.905g H2SO4 per 1L H2O
Schmelzpunkt 0°C
Siedepunkt 100°C
Konzentration 0.05mol/L
Dichte 1.01g/mL
Geruch Odorless
Verpackung Polyethylen
Normalität 0.1N (±0.0002, 20°C)
Menge 1 L
Summenformel H2O4S
Viskosität 1 cSt
Physikalische Form Flüssig
MDL-Nummer MFCD00064589
Synonym oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
Löslichkeitsinformationen Soluble in Water
InChI-Schlüssel QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
SMILES OS(O)(=O)=O
IUPAC-Name Schwefelsäure
Molekulargewicht (g/mol) 98.07
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
Formelmasse 98.08g/mol