Learn More
Schwefeltrioxid-Pyridin-Komplex, 98 %, aktives SO3 ≈ 48-50 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11464863
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11464863
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12202.0B
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 26412-87-3 | C5H5NO3S | 159.16 g/mol
Sulfur trioxide-pyridine complex is used for sulfations of alcohols, sulfonations, deoxygenations and other reductions, oxidations with dimethyl sulfoxide. It is also used as a source of sulfur trioxide especially in the preparation of sulfate esters. Further, it is used as an activating electrophile in a Parikh-Doering oxidation. In addition to this, it is also used in the preparation and anticoagulation test of sulfated silk fibroin.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Der Schwefeltrioxid-Pyridin-Komplex wird für Sulfationen von Alkoholen, Sulfonationen, Desoxygenationen und andere Reduktionen, Oxidationen mit Dimethylsulfoxid verwendet. Er gilt auch als Quelle von Schwefeltrioxid vor allem bei der Herstellung von Sulfatestern. Weiterhin wird er als aktivierendes Elektrophil bei der Parikh-Doering-Oxidation verwendet. Darüber hinaus wird er auch bei der Präparation und Antikoagulationsprüfung von sulfatischem Seidenfibroin eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in polaren organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 26412-87-3
Summenformel C5H5NO3S
Molekulargewicht (g/mol) 159.16
MDL-Nummer MFCD00012437
InChI-Schlüssel UDYFLDICVHJSOY-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine sulfur trioxide, sulfur trioxide pyridine complex, pyridine; sulfur trioxide, pyridine sulfotrioxide, pyridine compound with sulfur trioxide 1:1, sulfur trioxide, compd. with pyridine, pyridine-sulfur trioxide complex, active sulfure trioxide, sulfur trioxide-pyridine, pyridine-sulfur trioxide
PubChem CID 168533
SMILES O=S(=O)=O.C1=CC=NC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sulfur trioxide-pyridine complex
Namenshinweis Active SO3 ≈48 to 50%
Schmelzpunkt ∼155°C to 165°C
Menge 1000 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 3704116
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in polar organic solvents.
IUPAC-Name Pyridin;Schwefeltrioxid
Formelmasse 159.16
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sulfur trioxide-pyridine complex
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Sulfur trioxide-pyridine complex