Learn More
Sulfur trioxide N,N-dimethylformamide Complex, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Sulfur trioxide N,N-dimethylformamide Complex |
| Menge | 1 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C3H7NO.O3S/c1-4(2)3-5;1-4(2)3/h3H,1-2H3; |
| Formelmasse | 153.0096 |