missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Schwefelstandard: S @ 50000 μg/g (5,00 Gew.-%) in 75 cSt Mineralöl, VHG™

Artikelnummer. 17971806
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17971806 500 mL 500 Milliliter
16459669 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17971806 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGSMIN5P500

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen

Schwefelstandard: S @ 50000 μg/g (5,00 Gew.-%) in 75 cSt Mineralöl
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Sulfur
CAS 7704-34-9
Verfahren XRF
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Sulfur
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel S
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
InChI-Formel InChI=1S/S
SMILES [S]
IUPAC-Name Schwefel
Solvent or Matrix 75 cSt Mineral Oil
Molekulargewicht (g/mol) 32.065
Menge 500 mL
Formelmasse 31.972 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.