Learn More
Schwefelstandard für ASTM D5623: Mehrkomponentenstandard mit 22 Schwefelverbindungen @ 50 μg/g (als Komponente) im Basiskraftstoff
Artikelnummer. 30310878
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30310878 2 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30310878 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGMSX222
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2-Ethanedithiol∣1,4-Butanedithiol∣1,5-Pentanedithiol∣1-Benzothiophene∣1-Decanethiol∣1-Heptanethiol∣1-Hexanethiol∣1-Nonanethiol∣1-Octanethiol∣1-Pentanethiol∣1-Propanethiol∣2-Ethylthiophene∣2-Methyl-1-propanethiol∣2-Methylthiophene∣3-Methylthiophene∣Carbon disulfide∣Dimethyl sulfide∣Methyl ethyl sulfide∣Propyl Disulfide∣Propyl Sulfide∣tert-Butyl disulfide∣tert-Butyl sulfide
CAS 540-63-6, 1191-08-8, 928-98-3, 95-15-8, 143-10-2, 1639-09-4
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 1,2-Ethanedithiol∣1,4-Butanedithiol∣1,5-Pentanedithiol∣1-Benzothiophene∣1-Decanethiol∣1-Heptanethiol∣1-Hexanethiol∣1-Nonanethiol∣1-Octanethiol∣1-Pentanethiol∣1-Propanethiol∣2-Ethylthiophene∣2-Methyl-1-propanethiol∣2-Methylthiophene∣3-Methylthiophene∣Carbon disulfide∣Dimethyl sulfide∣Methyl ethyl sulfide∣Propyl Disulfide∣Propyl Sulfide∣tert-Butyl disulfide∣tert-Butyl sulfide
Versandbedingung Raumtemperatur
Lösungstyp Einheitliche Lösung
Solvent or Matrix Basistreibstoff
Industry Type Petrochemische Tests
Menge 2 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 2-Methyl-1-propanethiol 50 μg/g∣1-Nonanethiol 50.1 μg/g∣2-Ethylthiophene 50.1 μg/g∣1,4-Butanedithiol 50.2 μg/g∣1-Decanethiol 50.2 μg/g∣tert-Butyl disulfide 50.2 μg/g∣Dimethyl sulfide 50.3 μg/g∣1,5-Pentanedithiol 50.4 μg/g∣1-Heptanethiol 50.4 μg/g∣Methyl ethyl sulfide 50.4 μg/g∣Propyl Disulfide 50.4 μg/g∣tert-Butyl sulfide 50.4 μg/g∣1-Pentanethiol 50.5 μg/g∣3-Methylthiophene 50.6 μg/g∣Propyl Sulfide 50.7 μg/g∣1-Octanethiol 50.9 μg/g∣1,2-Ethanedithiol 51 μg/g∣2-Methylthiophene 51 μg/g∣Carbon disulfide 51.5 μg/g∣1-Hexanethiol 51.8 μg/g∣1-Propanethiol 52.1 μg/g∣1-Benzothiophene 64.3 μg/g