Learn More
Schwefel – S @ 1 % in Restöl, 1 gal.
Artikelnummer. 30326452
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
TFGlobal,Staged,GID_100000002396508,MTS_Chemicals_Standards,Quantity
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30326452 TFGlobal,Staged,GID_100000002396508,MTS_Chemicals_Standards,Quantity
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30326452 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGSRES1P1GAL
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sulfur
CAS 7704-34-9
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Sulfur
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel S
Zur Verwendung mit (Geräte) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Synonym Sulfur, Schwefel, Agri-Sul, Alphagran S 80, Asulfa-Supra, Tiger 90 J
InChI-Formel InChI=1 S/S
Lösungstyp Single Solution
SMILES [S]
Element S
IUPAC-Name Schwefel
Solvent or Matrix Residual Oil
Industry Type Petrochemical Testing
Molekulargewicht (g/mol) 32.065
Menge TFGlobal,Staged,GID_100000002396508,MTS_Chemicals_Standards,Quantity
Formelmasse 31.972