Learn More
Schwefel, Reagenzienqualität, gereinigt durch Sublimation, Honeywell™
Catalog Number p-7120849
Click to view available options
Menge:
25 g
500 g
2 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
7704-34-9
S
32.06
MFCD00085316
NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
Polymerisch, Gummivulkanisierungs-Agent OT, ad usum externum, acmc-20a47y, rubbervulcanizationagentis ot
5362487
CHEBI:26833
Schwefel
[S]
7704-34-9
S
32.06
MFCD00085316
NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
Polymerisch, Gummivulkanisierungs-Agent OT, ad usum externum, acmc-20a47y, rubbervulcanizationagentis ot
5362487
CHEBI:26833
Schwefel
[S]
Reagenzgütegrad, gereinigt durch Sublimation, -100 Mesh Partikelgröße, Pulver
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Siedepunkt 445 °C
Chemischer Name oder Material Schwefel
Schmelzpunkt 120 °C
Namenshinweis Aufgereinigt durch Sublimation
Farbe Gelb
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
UN-Nummer UN1350
Flammpunkt 207 °C (404.6 °F)
Formelmasse 32.07 mol
Güte Reagenz
Zündpunkt 450 °F
Verpackung Poly-Flasche
Dampfdruck 1 mmHg (183.8 °C), 10 mmHg (246 °C)
Dichte 2.07 g/cu.cm