Learn More
Schwefelgehalt im Dieselkraftstoff Nr. 2: 50 g/μg SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 15226326 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 ml
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15226326 100 ml 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15226326 Lieferant SPEX Certiprep Lieferanten-Nr. SDFS50Y
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    119.00 CHF
    102.23 CHF / 100 Gramm
    Sparen 16.77 CHF
    14% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Includes
NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
AnalytKonzentration
S50 μg/g
Certifications
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Schwefelöl-Standard in #2-Dieselkraftstoff
Namenshinweis Für die Dieselkraftstoffanalyse
Verpackung Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
CAS 544-40-1, 68476-34-6
Concentration or Composition Notes Bis zu 68 Elemente werden mit gefundenen Werten für ICP und ICP-MS-Standards gescannt. Der gefundene Wert der Spuren metallischer Verunreinigungen wird im Analysezertifikat angegeben.
CAS Max. % 100.0, 0.0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Schwefel
Summenformel C8H18S
MDL-Nummer MFCD00009468
Zur Verwendung mit (Geräte) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
InChI-Schlüssel HTIRHQRTDBPHNZ-UHFFFAOYSA-N
Typ Zertifiziertes Referenzmaterial
SMILES CCCCSCCCC
Element Schwefel
IUPAC-Name 1-(Butylsulfanyl)butan
Solvent or Matrix #2 Dieselkraftstoff
Industry Type Petrochemische Tests
Molekulargewicht (g/mol) 146.29
PubChem CID 11002
Menge 100 ml
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 50 μg/g
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sulfur Oil Standard in 2 Diesel Fuel
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Fuels, diesel, No 2
Produkt nur für den Laborgebrauch