Learn More
Schwefel in Leichtmineralöl-Standardlösung, Specpure™, 200 μg/g (0.0200%), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15463855
Click to view available options
Menge:
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
Artikelnummer. 15463855
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 042160.AE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sulfur in Light Mineral Oil standard solution
Namenshinweis 200μg/g (0.0200%)
MDL-Nummer MFCD00804270
Menge 100 mL
Güte Specpure