Learn More
Schwefel in Isooctan-Standardlösung, Specpure™, 75 μg/g (0.0075 %), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15446895
Click to view available options
Menge:
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
Artikelnummer. 15446895
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 045321.AE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sulfur in Isooctane standard solution
Namenshinweis 75μg/g (0.0075%)
MDL-Nummer MFCD00804269
UN-Nummer UN1262
Menge 100 mL
Güte Specpure