missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Schwefelfreies Thalliumkonzentrat: Tl @ ca. 3 Gew.-% in Kohlenwasserstoffen, VHG™

Artikelnummer. 30003037
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30003037 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30003037 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGROSFTL3100G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen

Schwefelfreies Thalliumkonzentrat: Tl @ ca. 3 Gew.-% in Kohlenwasserstoffen
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Thallium
CAS 7440-28-0
Verfahren XRF
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Thallium
Summenformel Tl
Synonym Ramor, Thallium, metallic, Thallium, elemental
InChI-Formel InChI=1S/Tl
SMILES [Tl]
IUPAC-Name Thallium
Solvent or Matrix Kohlenwasserstofföl
Molekulargewicht (g/mol) 204.38
Menge 100 g
Formelmasse 204,974 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.