Learn More
Schwefelfreies Strontiumkonzentrat: Sr @ ca. 9 Gew.-% in Kohlenwasserstoffen, VHG™
Artikelnummer. 30003063
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30003063 25 g 25 Gramm
30003164 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30003063 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGROSFSR925G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
Schwefelfreies Strontiumkonzentrat: Sr @ ca. 9 Gew.-% in Kohlenwasserstoffen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Strontium
CAS 7440-24-6
Verfahren XRF
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Strontium
Summenformel Sr
Synonym Sr
InChI-Formel InChI=1S/Sr
SMILES [Sr]
IUPAC-Name Strontium
Solvent or Matrix Hydrocarbon Oil
Molekulargewicht (g/mol) 87.62
Menge 25 g
Formelmasse 87.906 g/mol