Learn More
Schwefelfreier Kaliumstandard: K @ 5000 μg/g in Kohlenwasserstofföl
Artikelnummer. 30311198
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30311198 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30311198 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGOSFK500050G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium
CAS 9-7-7440
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Potassium
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel K
Zur Verwendung mit (Geräte) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und andere analytische Instrumente
Synonym Kalium;
InChI-Formel InChI=1 S/KH
Lösungstyp Einheitliche Lösung
SMILES [K]
Element K
IUPAC-Name Kalium
Solvent or Matrix 20 cSt Kohlenwasserstofföl
Industry Type Petrochemische Tests
Molekulargewicht (g/mol) 39.1
Menge 50 g
Formelmasse 38.9637