Learn More
Schwefel in Diesel-Standardlösung, Specpure™, 5000 μg/g (0.50 %), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Sulfur in Diesel Fuel standard solution |
| Namenshinweis | 5000μg/g (0.50%) |
| MDL-Nummer | MFCD01095233 |
| Menge | 100 mL |
| Güte | Specpure |