Learn More
Schwefel in Diesel-Standardlösung, Specpure™, 25 μg/g (0.0025 %), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 mL
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen befindet möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Sulfur in Diesel Fuel standard solution |
Namenshinweis | 25μg/g (0.0025%) |
Menge | 100 mL |
Farbe | Farblos |
MDL-Nummer | MFCD01095233 |
Güte | Specpure™ |
Geruch | Petroleum-like |
Physikalische Form | Flüssig |