Learn More
Schwefel in Rohöl Standardlösung, Specpur™, 30,000 μg/g (3.00 %), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 mL
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen befindet möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Sulfur in Crude Oil standard solution |
Namenshinweis | 30,000μg/g (3.00%) |
Menge | 100 mL |
Farbe | Schwarz |
MDL-Nummer | MFCD00197838 |
UN-Nummer | UN1267 |
Güte | Specpure™ |
Geruch | Unpleasant |
Physikalische Form | Flüssig |