Learn More
Schwefel in Rohöl-Standardlösung, 1000 μg/g (0.10 %), Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
Artikelnummer. 15426405
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15426405 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15426405 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 041885.AE
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7704-34-9 | S | 32.06 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sulfur
Namenshinweis 1000μg/g (0.10%)
CAS 7704-34-9
Geruch Unpleasant
Physikalische Form Flüssig
Summenformel S
MDL-Nummer MFCD00085316
Farbe Schwarz
InChI-Schlüssel NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
SMILES [S]
IUPAC-Name Schwefel
Molekulargewicht (g/mol) 32.06
PubChem CID 5362487
Menge 100 mL
ChEBI CHEBI:26833
Formelmasse 3350