Learn More
Schwefel, AAS-Standardlösung, Specpure™, S 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11318237
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 11318237
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 022958.AE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
MDL-Nummer MFCD00085316
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sulfur AAS standard solution
Namenshinweis S 1000μg/mL
Physikalische Form Flüssig
Menge 100 mL
Güte Specpure