Learn More
Sulfosalicylsäure Dihydrat (feine weiße Kristalle), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 11472944
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11472944 500 g Glasflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11472944 Lieferant Fisher BioReagents Lieferanten-Nr. BP177500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Sulfosalicylsäure wird zur Fixierung von Proteinen in Agarose- und Polyacrylamidgelen verwendet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sulfosalicylic Acid Dihydrate
CAS 5965-83-3
Schmelzpunkt 106°C
Farbe Weiß
pH 0.5
Glührückstand 0.1% max.
Prozentgehaltsbereich 99.0 to 101.0 %
Verpackung Glasflasche
Summenformel C9H14O6S
Strukturformel HOC6H3(COOH)SO3H·2H2O
MDL-Nummer MFCD00007508,MFCD00149540
Menge 500 g
Merck Index 15, 9094
Synonym 2-hydroxy-5-sulfobenzoic acid dihydrate, 5-sulfosalicylic acid dihydrate, sulfosalicylic acid dihydrate, benzoic acid, 2-hydroxy-5-sulfo-, dihydrate, unii-09ngq462s6, 2-hydroxy-5-sulfobenzoic acid, hydrate, hydrate, 5-sulfosalicylsyre, 5-sulfosalicylsaeure, salicylic acid, 5-sulfo-, dihydrate, acmc-1aymd
Löslichkeitsinformationen 0.02% max. Insoluble Matter
InChI-Schlüssel NFYHZVWMQHQKRU-UHFFFAOYSA-N
SMILES C.C.OC(=O)C1=CC(=CC=C1O)S(O)(=O)=O
IUPAC-Name 2-Hydroxy-5-Sulfobenzoesäure;dihydrat
Molekulargewicht (g/mol) 250.27
PubChem CID 2723734
Formelmasse 254.22
Reinheit (%) 99.0 to 101.0%
Physikalische Form Pulver/Feststoff
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 5-Sulfosalicylic acid dihydrate
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Hazard Statement
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzoic acid, 2-hydroxy-5-sulfo-, dihydrate, 5-Sulfosalicylic acid