Learn More
Sulfosalicylsäure, Dihydrat, Kristalle, BAKER ANALYZED™ ACS Reagenz, J.T.Baker™
565.25 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23268" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "23268" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
500 g
2 kg
Verpackung:
Weithalsflasche Braunglas
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Sulfosalicylsäure |
Namenshinweis | Dihydrat |
Verpackung | Weithalsflasche Braunglas |
Menge | 500 g |
IUPAC-Name | 2-Hydroxy-5-sulfobenzoesäure; bis(Methan) |
Formelmasse | 254.22 |
Güte | BAKER ANALYZED™ ACS-Reagenz |
Physikalische Form | Kristalle |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.