Learn More
Sulforhodamine B, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11492752 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Artikelnummer. 11492752
Marke: MP Biomedicals 0215247925
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 3520-42-1
Summenformel C29H33N2NaO7S2
Molekulargewicht (g/mol) 608.70
MDL-Nummer MFCD00010180
InChI-Schlüssel XJENLUNLXRJLEZ-UHFFFAOYSA-M
Synonym Acid Red 52, Phloxinrhodamine
PubChem CID 131852807
IUPAC-Name sodium 3,6-bis(diethylamino)-9-(2,4-disulfonatophenyl)-2,7-dimethyl-10λ⁴-xanthen-10-ylium
SMILES [Na+].CCN(CC)C1=CC2=[O+]C3=CC(N(CC)CC)=C(C)C=C3C(C3=CC=C(C=C3S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)=C2C=C1C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sulforhodamine B
Farbe Braun-Violett
Menge 25 g
Formelmasse 580.66
Physikalische Form Pulver